Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ TLC Cylindrical Developing Tanks
Cylindrical glass tanks for the development of 5 x 10cm (2 x 3.9 in. ) and 5 x 20cm (2 x 7.9 in. ) plates
Marca:  DWK Life Sciences 416170-1120
Codice prodotto. 12746728
  • 196.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tanks provide maximum vapor phase saturation with a minimum amount of solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Glass
1/Pk.
Provides Maximum Vapor Phase Saturation with a Minimum Amount of Solvent
Cylindrical
Borosilicate Glass
Cylindrical TLC Developing Tank
5 L x 10 cm W Plate