Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Score-Break Trimmed-Stem Ampules
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Colore:
Amber
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.47 in.
Lunghezza (sistema imperiale) corpo:
1.18 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
- Choice of Amber 203 or Kimax-51™ clear
- United States Pharmacopeia (USP) Type I borosilicate glass
- Pull sealed
- Score-break, trimmed stem for easy opening
- Special ampule file not required
Amber ampules
- 1mL and 2mL
Kimax-51™ ampules
- 2mL and 20mL
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Prescored Ampule |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.47 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.5cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.95 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) corpo | 3cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) corpo | 1.18 in. |