Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Serum KG-35 Borosilicate Glass Aluminum Seal without Closure
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
Neutraglas™
- No closure
- GPI Neck Finish: 20A
Specifica
Specifica
| Capacità | 6.76 oz., 200mL |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 6.76 oz. |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.55 in. |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 114mm |
| Product Type | Serum Bottle |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.48 in. |
| Materiale chiusura | Aluminum |
| Dimensione chiusura | 20A |
| Vedi altri risultati |