Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Tooled Neck N-51A Borosilicate Glass Vials with Unattached Polyethylene Closure
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 mL
12 mL
Altezza (sistema metrico):
45 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
21 mm
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
3.2 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 432
pezzi 864
Descrizione
Tooled neck OPTICLEAR™ vials are excellent for packaging drug products. Available in a range of capacities (4mL, 12mL, 20mL) in shelf packs of 72 .
- Capacity 4mL / 1 dram: Height 45mm, OD 15mm, Case of 864
- Capacity 12mL / 3 drams: Height 50mm, OD 21mm, Case of 432
- Capacity 20mL / 5 drams: Height 55mm, OD 27mm, Case of 216
Specifica
Specifica
| Classificazione | B |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 4 mL |
| Volume (sistema imperiale) | 1 dr. |
| Product Line | Kimble |
| Volume (sistema metrico) totale | 4 mL |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Tipo di chiusura | Open Bottom Stopper |
| Vedi altri risultati |