Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Panni a erogazione centrale Kimtech*, colore bianco
Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
6 rotoli
Descrizione
- Morbidi, assorbenti e a basso rilascio di fibre
- Con poche sostanze estraibili (nessun legante né tensioattivi)
- Resistenti ad acidi, basi e solventi
- Dispenser con sistema di erogazione centrale, rapido da ricaricare e facile da pulire
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 19.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 48.6 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 17.8 cm |
| Materiale | Virgin Wood Fiber |
| Colore | White |
| Descrizione | 6 Rolls x 225 Sheets, White (1,350 total) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suited to Specific Tasks in Controlled Areas Like Transport, Healthcare and Manufacturing |
| Quantità confezione | 6 Rolls x 225 Sheets (1,350 total) |
| Vedi altri risultati |