Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Guanti In Nitrile
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
I guanti specifici per mano sono fabbricati in nitrile sterile per un migliore controllo della contaminazione e per garantire conformità a una serie di rigorose condizioni normative.Questi guanti privi di polveri sono idonei all'uso nelle camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 Grado A o superiore e, grazie alla vestibilità confortevole, sono perfetti da indossare doppi. Se indossati doppi, i guanti in nitrile offrono sensibilità e destrezza simili a un singolo guanto in lattice, senza il rischio di reazioni allergiche di TIPO 1.I guanti in nitrile sono inoltre ecosostenibili grazie allo spessore ridotto e all'efficiente packaging di Kimtech™ (i guanti in nitrile da camera bianca sono forniti in confezioni da 300 paia), per ridurre i rifiuti mantenendo un alto livello di protezione. I polsini bordati aumentano ulteriormente la resistenza di questi guanti monouso e li rendono facili indossare e sfilare, mentre la finitura goffrata migliora la sensibilità e il controllo tattile.I guanti Kimtech™ G3 Sterling™ in nitrile sterili presentano inoltre un elevato livello di igiene pari a un massimo di 1.200 particelle > 0,5 μm/cm2 e un livello di endotossine massimo di 20 unità/paio. È di fondamentale importanza seguire tutte le istruzioni d'uso, le leggi e le normative sull'utilizzo di ciascun prodotto, al fine di proteggere al meglio chi lo indossa. L'uso improprio dei dispositivi di protezione individuale può causare infortuni, lesioni o decesso. Al fine di scegliere e utilizzare il prodotto più adeguato, si consiglia di consultare un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo prodotto è idoneo alla vendita nell'Unione Europea. Le singole unità non possono essere vendute separatamente.
Specifications
Certifications/Compliance (Europe) | PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended |
Chlorinated | Yes |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | No |
AQL | 1.5 |
Colore | Gray |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Fingertip Textured |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Show More |