Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterling™ Guanti sterili in nitrile specifici per mano - Grigio
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
354.28 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
7
7,5
8
Descrizione
- Conformità garantita:
- DPI di categoria III in conformità alla normativa (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 tipo C (K) protezione da schizzi di sostanze chimiche
- EN 374-4:2003 resistenza alla degradazione da sostanze chimiche
- EN ISO 374-5:2016 protezione da microrganismi e VIRUS
- Protezione da schizzi di farmaci citotossici ASTMD6978-05
- Livello di sicurezza sterilità (SAL) 10-6
- Certificato di analisi disponibile online
- Certificato di sterilità disponibile online
- Struttura efficiente ed ecologica, imballaggio pronto per camera bianca che riduce al minimo gli sprechi senza compromettere la sicurezza.
- Il materiale in nitrile completamente sterilizzato è più robusto e più sottile del lattice ed è caratterizzato da una protezione certificata contro un'ampia gamma di contaminanti, tra cui virus, microrganismi e schizzi di sostanze chimiche.
- I guanti sono specifici per le mani, monouso e grigi con un elevato livello di igiene.
- Le punte antiscivolo delle dita migliorano l'impugnatura e la sensibilità tattile per processi più sicuri ed efficienti.
- I polsini con bordino aggiungono resistenza ai guanti, riducendo il rischio di strappi e aumentandone la durata, e allo stesso tempo riducono il rischio di arrotolamento per indossare e sfilare i guanti con la massima facilità.
- Non contengono lattice di gomma naturale, silicone o polvere, riducendo il rischio di irritazione della pelle per l'utilizzatore.
Compliance
Confezionato in camera sterile per soddisfare i requisiti delle camere sterili di classe 10. I guanti soddisfano o superano il livello AQL 1.5 per assenza di fori. Conformi agli standard ASTM™ D 3767 e ASTM D 6319.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001; CE CAT III; DPI di Categoria III - CE per rischi complessi |
Colore | Grigio |
Finitura esterna | Punta delle dita antiscivolo |
Hand | Specific |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Senza talco |
Size | 7 |
Sterilità | Sterili |
Lunghezza (sistema metrico) | 30,5 cm |