Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M3 Pouch Style Face Masks, Knitted Headbands
Pouch-style face masks with knitted headbands are compatible with ISO Class 3 and higher cleanroom environments. Individually bagged masks have a low-linting polyethylene film outer layer that provides protection from contamination and the soft inner-facing fabric provides comfort.
304.00€
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore White
Fastening Type Headband
Materiale Polyethylene
Size Standard
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Sterilità Efficienza filtro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Efficienza filtro Prezzo Quantità e disponibilità  
11795495
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kimberly-Clark Professional™
62483
Sterile 97.2% (PFE), 96% (BFE)
304.00€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Recommended for ISO Class 3 or higher cleanroom environments
  • Meltblown polypropylene filter media
  • Pouch-style design features large breathing area for maximum comfort
  • Inner facing layer is made of BiCoSof material
  • Outer layer is low-linting apertured polyethylene film
  • Double-bagged
  • Nonsterile version 18-999-4521
  • Gamma irradiated with Sterility Assurance Level of 10-6 version 19-175-580
Specifica
Specifica
Cleanroom Face Mask
Headband
Standard
Class 1 (ISO 3)
Yes
0.1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
White
Polyethylene
Pouch
Pharmaceutical, Biotechnology
Individually Bagged
KimTech™ M3