Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A5 Sterile Cleanroom Boots, Ties
396.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small/Medium
Unica
Descrizione
- Adatti per camere sterile classe ISO 5 o superiori
- Irradiazione gamma per un livello di sicurezza sterilità di 10-6
- Tessuto non tessuto
- Elastico tubolare e cuciture ribattute
- Triplo involucro
- Senza lattice
Certifications
CE Marked, Category III, PPE
Specifica
Size | Unica |
Materiale | Polipropilene |
Latex Free | Sì |
Colore | Bianco |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Sterile |
Tipo di chiusura | Elastico |
Quantità confezione | 100 Pairs/Cs. |
Tipo di imballaggio | Triple Bagged, Vacuum Packed |
Product Type | Controlled Environments Boot Covers |