Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A5 Tuta sterile da camera bianca - Bianco
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
La tuta sterile Kimtech™ A5 da camera bianca è progettata per proteggere dagli agenti contaminanti più comuni e offre una protezione eccellente in caso di necessità. La tecnica per indossare l'indumento in modo asettico permette di risparmiare tempo riducendo il rischio di contaminazione. Le tute sono idonee per l'uso in camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Grado A.Gli indumenti da camera bianca sterile sono dotati della tecnologia avanzata CLEAN-DON™, che consente di indossarli in modo semplice, sicuro ed efficiente senza compromettere la sterilità. La linea blu ben visibile all'interno indica il punto corretto da afferrare per far rimanere l'indumento asettico. L'indumento, inoltre, è imballato al rovescio e con la zip aperta per evitare contaminazioni, con maniche e gambe arrotolate con bottoni automatici.Le tute senza cappuccio sterili da camera bianca sono realizzate in SMS ad alte prestazioni che offre una consistenza simile al tessuto, per migliorare la produttività e garantire il massimo comfort all'utilizzatore. Questo tessuto a basso rilascio di fibre è conforme alla prova del tamburo di Helmke Categoria I e al livello di garanzia della sterilità 10-6. L'indumento A5 irradiato con raggi gamma offre anche un'elevata efficienza di filtrazione batterica.Le tute sono dotate di vita e pannello posteriore elasticizzati e passanti per i pollici; in più, sono confezionate singolarmente sottovuoto per una maggiore garanzia di sterilità. Questo imballaggio efficiente ed ecologico è studiato anche per occupare meno spazio, in modo da poter riporre più prodotti nello spazio adibito alla conservazione degli indumenti.Taglie disponibili/Codici:S – 88800M – 88801L – 88802XL – 888032XL – 888043XL – 888054XL - 88806 25 x 1 tuta sterile bianca da camera bianca, L, (totale 25)
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425- Certificazione Tipo 5 e 6- Certificato di conformità per lotto disponibile online- Certificato di sterilità per lotto disponibile online.
- Adatte all'uso in ambienti e laboratori con camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A, fornite con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa.
- Con tecnologia avanzata CLEAN-DON™ per indossare l'indumento in modo asettico, veloce, semplice e conforme.
- Queste comode tute sono realizzate in materiale SMS traspirante a basso rilascio di fibre e con una consistenza simile al tessuto.
- La protezione da contaminazioni è garantita grazie al materiale sterile di alta qualità con una tenuta sicura.
- Confezionate singolarmente sottovuoto e imballate in un doppio sacchetto per risparmiare spazio.
- Disponibili nelle taglie da S a 4XL.
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | Large |
Materiale | SMS |
Colore | White |
Stile polso | Elastic |
Tipo di chiusura | Front Zipper with Neck Snap |
Sterilità | Sterile |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 13034:2005 - Limited Splash Protection; EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Senza lattice | Yes |