Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A8 Clean Overalls
156.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Descrizione
- High performance chemical resistant fabric
- Innovative, ultra light fabric: 45 gsm
- Breathable
- Highly comfortable
- Compressed packaging to save space in the gowning room
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | 3X-Large |
Materiale | SMS |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Stile polso | Thumb Loop |
Stile collo | Collared |
Sterilità | Non-sterile |
Tipo di colletto | Standing |
Certificazione/Conformità | PPE Cat III Type 5/6 (Protection against particles/limited splash protection).EN1149-1:1995 Antistatic garment |