Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure W4 Wipers
Use these cloths for dry wiping of critical equipment and surfaces in pharmaceutical, high-tech biotechnology, medical device industries and food processing industries. Kimtech™ W4 Wipers are suitable for ISO Class 4 or higher cleanroom environments. Double bagged with case liner.
Marca: Kimberly-Clark™ 7605
204.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "24046" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Perfetti per applicazioni di farmaceutica, biotecnologia, dispositivi medicali e industria alimentare
- Adatti per camere bianche di Classe ISO 4 o superiore
- Resistenti agli acidi, alle basi e ai solventi
- Minimo il rilascio di fibre
Specifica
Salviettine | |
30.4 cm | |
30.4 cm | |
Bianco | |
100 Sheets x 5 Bags (500 total) |
12 in. | |
12 in. | |
Paper | |
30.4 x 30.4 cm | |
Non-sterile |