Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Panni per pulizia delicata Kimwipes™
Codice prodotto. p-2381150 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
8.4 x 4.4 pollici (21.33 x 11.17 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Codice prodotto. 13258179
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 3367004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Clean and polish delicate surfaces without scratching or leaving residue. Single-ply Kimwipes™ EX-L wipes are made of a finely textured tissue. Come in a convenient Pop-U™ box with antistatic Lintguard™ polyshield.
  • Low-linting wipers absorb 18% more water and are 24% faster than the leading private label task wiper
  • Ideal for surfaces, parts, instruments and lens cleaning in laboratories and research environments
  • Will not scratch delicate surfaces when used wet
  • Dispensed individually to reduce waste while minimizing lint, static buildup, and contamination
Specifica
Product Type Panni per pulizia delicata
Lunghezza (sistema imperiale) 8.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.33 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Larghezza (sistema metrico) 11.17 cm
Materiale Tessuto
Colore Bianco
Monouso
Dimensioni (L x P) 8.4 x 4.4 pollici (21.33 x 11.17 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per la pulizia di superfici, componenti, strumenti e lenti nei laboratori e nella ricerca
Strato 1-Ply