Learn More
Kinematica Motori omogeneizzatore Polytron™
For applications requiring high reproducibility and scaling up. The fully digitized control and regulation system is very easy to operate. The illuminated LCD display shows all the parameters, which can be changed with the membrane keypad.
4115.00€
Specifica
Speed | 30,000 rpm |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 10 L |
Intervallo volume (sistema metrico) | 0.1 mL to 10 L |
Da utilizzare con (applicazione) | Omogeneizzazione |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PT3100D |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Hertz | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Hertz | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11980359
|
Kinematica
11010121 |
230 V | 60 Hz | Cavo di alimentazione 230 V/UE e cavo di collegamento RS-232/USB |
4115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Easy operation with an on/off switch and membrane keypad
- Digital speed control for long equipment life
- Protection against overheating, overload and blocking
- Speed stability even with changes in viscosity
- Easy to adjust motor height (depending on stand)
- Aggregates quickly switched with Click and Go coupling
- Easy aggregate clean-up with EasyClean Design
Specifications
- Drive Coupling: Aggregates with F coupling
- Noise level (drive without aggregate): 66 dB(A) at 25,000 rpm; 73 dB(A) at 30,000 rpm
- Motor: Universal with carbon brushes
- Drive Power: 1200w
- Dimensions (L x W x H): 24 x 13 x 26.5cm
- Weight: 3.9kg
Specifica
30,000 rpm | |
0.1 mL to 10 L | |
PT3100D |
10 L | |
Omogeneizzazione | |
66 dBA at 25,000 rpm, 73 dBA at 30,000 rpm |