Learn More
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Codice prodotto. 15885534
Encompass_Preferred
Click to view available options
Porosità:
5 μm
10 μm
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15885534
Marca: Diba 006FR3505
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application.
Match the column ID to select the correct frit.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) frit 1.3 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.3 in.
Diametro (sistema metrico) frit 35 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Empty Glass Chromatography Columns
Materiale PTFE
Porosità 5 μm
Size 35 mm
Tipo Universal Frit
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.