Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Optimize performance using Thermo Scientific™ KingFisher™Systems Consumables, ideal for magnetic particle processing.
67.00€ - 296.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Magnetic particle processing |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | KingFisher System |
Quantità | 50/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11520625
|
Thermo Scientific™
97002070 |
Pettine per puntali KingFisher, 50 pezzi/scatola |
67.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12673116
|
Thermo Scientific™
97002080 |
KingFisher plate 100 μL, 50 pcs/box |
296.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12683116
|
Thermo Scientific™
97002084 |
KingFisher plate 200 μL, 50 pcs/box |
293.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Optimize performance using Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables, specifically designed for use with the KingFisher System and ideal for magnetic particle processing because of their low binding affinity for biomolecules. The specially-designed, disposable tip combs and microplates, which are made of polypropylene, enable excellent recovery of magnetic beads.
- Specifically designed for use with the KingFisher System
- Ideal for magnetic particle processing because of their low binding affinity for biomolecules
- The specially-designed, disposable tip combs and microplates are made of polypropylene
- This enables excellent recovery of magnetic beads
Specifica
Magnetic particle processing | |
KingFisher System | |
50/Cs. |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.