Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kipp Dispenser Heads
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
5 mL
50 mL
100 mL
Descrizione
- Dispenser heads for Kipp dispensers
- With cone NS 29/32
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
Materiale | Glass |
Giunto rastremato standard | NS 29/32 |