Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kipp Dispensers Heads
Click to view available options
3 mL
Descrizione
- Dispenser heads for Kipp dispensers
- With cone NS 29/32
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 3 mL |
Materiale | Glass |
Giunto rastremato standard | NS 29/32 |