Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kisspeptin-10
For cellular and molecular biology applications
51.94€ - 74.37€
Specifica
Metodo di purificazione HPLC
Nome comune Metastin (45-54), amide, human
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Powder
Peso molecolare 1302.44
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15466929
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J65487.|D
0.5 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15476929
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
1 mg
74.37€
1mg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
HPLC
-30°C to -10°C
1302.44
RUO - research use only
Metastin (45-54), amide, human
Powder
Kisspeptin-10
Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2