Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Flasks
Codice prodotto. 10570112
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
750 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10570112
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03051928
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • For the determination of nitrogen in organic compounds
  • With center neck
  • With conical joint and inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Giunto rastremato standard NS 19/26
Diametro (sistema metrico) esterno 51 mm
Quantità 10/Pk.