Learn More
Kjeldahl Selenium Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Eq. Of 0.05g Selenium, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
0.5 kg
1 kg
Descrizione
Kjeldahl Selenium Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Eq. Of 0.05g Selenium, Fisher Chemical, Quantity: 1kg, Gray, MDL Number: 147338, Packaging: Plastic powder jar, Physical Form: Solid
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Colore | Gray |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Quantità | 0.5 kg |
Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- Kjeldahl catalyst tablets Selenium
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Selenium