Learn More
KjTabs VKPC - Kjeldahl Catalyst Tablets, Velp Scientifica™
KjTabsTM VKPC Kjeldahl Catalyst Tablets are ideal when a high amount of copper is required. The perfect solutions to speed up the digestion of your samples.
Marca: Velp Scientifica A00000275
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7758-99-8 Peso : 3.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Descrizione
The right KjTabs™ to fit your needs
The use of catalysts is now recognized and officially accepted by the major standards such as AOCS, AOAC, AACC and ISO to accelerate Kjeldahl digestion.
The KjTabs™ VKPC consist of accurately pre-dosed tablets composed of sulfate, to increase the boiling point of sulphuric acid, plus Copper (Cu) as metal salt to accelerate the mineralization process.
VKPC ideal when high amount of copper is required
4,5g K2SO4 + 0,5g CuSO4 x 5 H2O
1000 pcs
VELP analytical experts KjTabs™ catalyst tablets application suggestions
Specifica
1000 Pc./Box |
Sicurezza e movimentazione
- KJTABS VKPC
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: copper sulphate pentahydrate