Learn More
KjTabs VW - Kjeldahl Catalyst Tablets, Velp Scientifica™
KjTabsTM VW Kjeldahl Catalyst Tablets are ideal for applications based on the Wieninger method. The perfect solutions to speed up the digestion of your samples.
Marca:  Velp Scientifica A00000282
Codice prodotto. 15571775
  • 411.00€ / pezzi 1000
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The right KjTabs™ to fit your needs
The addition of a suitable catalyst, along with high temperatures, influences the speed and the efficiency of mineralization in Kjeldahl analyses. Achieving the highest level of performance in a wide range of Kjeldahl applications is now possible with VELP Scientifica genuine catalyst tablets.
The use of catalysts is now recognized and officially accepted by the major standards such as AOCS, AOAC, AACC and ISO to accelerate Kjeldahl digestion.
The KjTabsTM VW consist of accurately pre-dosed tablets composed of sulfate, to increase the boiling point of sulphuric acid, plus Copper (Cu) and Selenium (Se) as metal salts to accelerate the mineralization process.
VW recommended for applications based on the Wieninger method
4,875 g K2SO4 + 0,075 g CuSO4 x 5 H2O + 0,050 g Se
1000 pcs
Specifica
Specifica
1000 Pc./Box
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: copper sulphate pentahydrate, selenium