Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitiser
Fortified with emollients and kills up to 99.99% of a wide range of microorganisms. With a dye and fragrance free formulation, this alcohol gel is dermatologically tested. The Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitiser refills are designed for quick and easy installation with a simple push and click.
152.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15688740
|
Kimberly-Clark™
6383 |
4 x 1.2 L |
152.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Designed to deliver an unrivalled experience whilst supporting high hand hygiene standards in the workplace.
- This alcohol hand sanitiser kills up to 99.99% of a wide range of microorganisms.
- The hand gel is suitable for use in hygiene-critical areas such as healthcare and food processing environments and meets the requirements of the Biocidal Products Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012).
- This Kleenex™ hand sanitiser conforms to EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348, EN1500.
- The dye and fragrance free formulation of this gel hand sanitiser is dermatologically tested and is fortified with emollients to support frequent use.
- The hand sanitiser refills are compatible with a range of Aquarius™ hand cleanser dispensers (product codes 6948, 6955, 7124 and 7173).
- The hand sanitiser gel cassettes are designed for quick and easy installation with a simple push and click.
- When the alcohol gel cassette is empty, it can be compressed to conserve space and is fully recyclable once the pump is removed.
Specifica
Clear | |
Cassette |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- KLEENEX Gel Hand Sanitizer
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: tetradecanol, ethanol, glycerol