Learn More
Ansell ActivArmr™ 42-474 Industrial Gloves
Click to view available options
Size:
9
10
Descrizione
- Offrono un'elevata resistenza a tagli, lesioni minori e abrasioni
- Migliorano la presa su superfici asciutte e unte
- Comodi e flessibili: il sudore viene assorbito nel rivestimento non tessuto interno
- Offre protezione dal calore radiante e dalla manipolazione intermittente di oggetti asciutti e caldi
- Chiusura polsino di tipo Gauntlet slip-on
- Non contiene amianto
- Lunghezza: da 343 a 356 mm/da 13.5 a 14.01 pollici.
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category III |
Chlorinated | No |
Area rivestita | Uncoated |
Codice colore | Gray |
Struttura | Knit |
Accelerator Free | No |
Applicazioni | Industrial |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Gray |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Vedi altri risultati |
Non rappresentano una soluzione sostitutiva dei guanti con silicati.