Learn More
KleenGuard™ Tute di protezione da schizzi e particelle traspiranti con cappuccio KleenGuard™
Codice prodotto. 11730684
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 25
Codice prodotto. 11730684
Marca: KleenGuard™ 96830
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tute con cappuccio a durata limitata, traspiranti, con pattina frangivento predisposta per il respiratore. Garantiscono comfort, sicurezza e resistenza. Antistatiche, proteggono da schizzi di sostanze acquose o chimiche, liquidi o particelle di polvere. DPI di Categoria III.
  • Indumento omologato come dispositivo a progettazione complessa (Categoria 3), conforme ai livelli di protezione di Tipo 5 e 6 secondo le specifiche CEN.
  • Monouso, antistatiche, proteggono da schizzi di sostanze acquose o chimiche, liquidi e particelle di polvere
  • Indumento indicato per la protezione da contaminazione di particelle solide e radioattive - EN1073-2.
  • In materiale privo di silicone, a basso rilascio di fibre e antistatico - In conformità con EN 1149-5.
Specifica
Product Type Tuta A50 per protezione da inalabili, spruzzi e particelle
Size Large
Sesso Unisex
Materiale Spunbond di polipropilene
Colore Bianco
Monouso Reusable
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Hood Type Attached
Tipo di chiusura 2-way Zipper
Tipo di giuntura Cuciture con punti tripli resistenti
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione A50 PPE categoria III
Resistenza Spruzzi e particelle, Flame, Abrasion, Tears, Particle, Liquid
Lunghezza (sistema imperiale) 23.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 60 cm
Peso (sistema imperiale) 13.057 lb.
Peso (sistema metrico) 5.93 kg