Learn More
KleenGuard™ Tute di protezione da schizzi e particelle traspiranti con cappuccio KleenGuard™
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 25
Descrizione
- Indumento omologato come dispositivo a progettazione complessa (Categoria 3), conforme ai livelli di protezione di Tipo 5 e 6 secondo le specifiche CEN.
- Monouso, antistatiche, proteggono da schizzi di sostanze acquose o chimiche, liquidi e particelle di polvere
- Indumento indicato per la protezione da contaminazione di particelle solide e radioattive - EN1073-2.
- In materiale privo di silicone, a basso rilascio di fibre e antistatico - In conformità con EN 1149-5.
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta A50 per protezione da inalabili, spruzzi e particelle |
| Size | Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Spunbond di polipropilene |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Reusable |
| Stile vita | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Stile polso | Elastic |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Vedi altri risultati |