Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- DPI di categoria 2
- Finitura in lattice “increspato” per una presa eccellente
- Perfetti per compiti gravosi nell’industria meccanica e manifatturiera e in edilizia
- Protezione termica e meccanica per una più ampia gamma di applicazioni.
Specifica
Specifica
| Coating Material | Crinkled Latex |
| Colore | Grigio, nero |
| Finitura esterna | Increspata |
| Hand | Specific |
| Materiale | Policotone |
| Product Type | Seamless Knit Gloves |
| Size | X-Large |
| Stile | Full-hand Mitt |
| Da utilizzare con (applicazione) | siti industriali |
| Colore polso guanto | Nero |
| Vedi altri risultati |