Learn More
Kojic acid, 99%
Codice prodotto. 10105030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10105030
Marca: Thermo Scientific Acros 205220050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 501-30-4
Formula molecolare C6H6O4
Molecular Weight (g/mol) 142.11
Numero MDL MFCD00006580
InChI Key BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
IUPAC Name 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyran-4-one
SMILES OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Kojic acid
Punto di fusione 151.0°C to 156.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 18,II,57
Indice di Merck 15,5365
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in acetone and ethanol;,sparingly soluble in diethyl ether,ethyl acetate,,chloroform and pyridine;,insoluble in benezne
Peso formulazione 142.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder