Learn More
BICASA Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Full
Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Full, in HPL con doppio passa-spina in plastica
Marca: BICASA KF.1200.750.1660.HPL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 97.00000kg
Allerta:
Electric panel not included.
Descrizione
- Kompatto Full altezza mm 1660
- Certificazione secondo la norma EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
- Portata massima Kg 700 (uniformemente distribuita)
- Adatti per apparecchiature ingombranti che richiedano l’accessibilità da tutti i lati
- Montanti in profilati di alluminio con binari verticali
- Basamento in lamiera di acciaio pesante presso piegata
- Ruote ad elevata portata, tutte con bloccaggio e dispositivo di livellamento individuale
- Supporto per il piano di lavoro regolabile in altezza (passo mm 50) con staffe laterali a sbalzo e traversi orizzontali in alluminio
- Tutte le parti metalliche con verniciatura a polvere poliuretanica Grigio Chiaro opaco bonderizzato
- Piano di lavoro in HPL colore pastel grey con anima nera; con doppio passa-spina in plastica, Ø mm 80
- Mensola in HPL su barra in alluminio, colore pastel grey con anima nera. Regolabile in altezza
Specifica
1 HPL shelf 20 mm thick on aluminum bar (useful 400 x 1090 mm) | |
High-capacity Casters, with Single Standing, Locking and Levelling Device | |
700 kg | |
Yes | |
1543 lb. |
750 x 1200 x 1660 mm | |
Yes | |
607 to 907 mm (Step 25) | |
EN 13150 TUV Certificate | |
Light Gray |