Learn More
BICASA Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Smart
Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Smart, in HPL con doppio passa-spina in plastica.
Marca: BICASA KS.1800.900.0910.HPL
Allerta:
Electric panel not included
Descrizione
- Kompatto Smart altezza mm 910
- Certificazione secondo la norma EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
- Portata massima Kg 700 (uniformemente distribuita)
- Adatti per apparecchiature ingombranti che richiedano l’accessibilità da tutti i lati
- Montanti in profilati di alluminio con binari verticali
- Basamento in lamiera di acciaio pesante presso piegata
- Ruote ad elevata portata, tutte con bloccaggio e dispositivo di livellamento individuale
- Supporto per il piano di lavoro regolabile in altezza (passo mm 50) con staffe laterali a sbalzo e traversi orizzontali in alluminio
- Tutte le parti metalliche con verniciatura a polvere poliuretanica Grigio Chiaro opaco bonderizzato
- Piano di lavoro in HPL colore pastel grey con anima nera; con doppio passa-spina in plastica, Ø mm 80
Specifica
Light Gray | |
EN 13150 TUV Certificate | |
High-capacity Casters, with Single Standing, Locking and Levelling Device |
607 to 907 mm (Step 25) | |
900 x 1800 x 910 mm | |
Yes |