Learn More
BICASA Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Smart
Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Smart, in HPL con doppio passa-spina in plastica.
Marca:  BICASA KS.1200.750.0910.HPL
Codice prodotto. 17487373
  • 2420.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
Electric panel not included
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Kompatto Smart altezza mm 910
  • Certificazione secondo la norma EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Portata massima Kg 700 (uniformemente distribuita)
  • Adatti per apparecchiature ingombranti che richiedano l’accessibilità da tutti i lati
  • Montanti in profilati di alluminio con binari verticali
  • Basamento in lamiera di acciaio pesante presso piegata
  • Ruote ad elevata portata, tutte con bloccaggio e dispositivo di livellamento individuale
  • Supporto per il piano di lavoro regolabile in altezza (passo mm 50) con staffe laterali a sbalzo e traversi orizzontali in alluminio
  • Tutte le parti metalliche con verniciatura a polvere poliuretanica Grigio Chiaro opaco bonderizzato
  • Piano di lavoro in HPL colore pastel grey con anima nera; con doppio passa-spina in plastica, Ø mm 80
Specifica
Specifica
Light Gray
EN 13150 TUV Certificate
High-capacity Casters, with Single Standing, Locking and Levelling Device
607 to 907 mm (Step 25)
750 x 1200 x 910 mm