Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Brand 5mm High Grade NMR Sample Tubes
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
7 in.
Forza del campo:
100MHz
150MHz
200MHz
500MHz
800MHz
Curvatura (sistema imperiale):
±0.00015 in.
±0.00025 in.
±0.0005 in.
±0.001 in.
±0.002 in.
Concentricità (sistema imperiale):
±0.0002 in.
±0.0005 in.
±0.002 in.
±0.0025 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Precision-manufactured tubes designed for use in high-resolution NMR spectroscopy that characterizes organic molecules through measurement of the resonant frequencies of atomic nuclei. Research applications include analysis of polymer structures and organic solutions.
- Made from Type I borosilicate glass
- Wall thickness: 0.01475 in. (0.37mm)
- Wall variation and camber depend, in part, on tube length
- All sample tubes come with plastic compression-fit caps and sandblasted marking spots
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.19 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 177.8 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Tipo di chiusura | Compression-fit |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Concentricità (sistema imperiale) | ±0.0002 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.165 in. |
| Curvatura (sistema imperiale) | ±0.00015 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.2 mm |
| Vedi altri risultati |