Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Reusable Threaded Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 11808462
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
35 ml
50 ml
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
123 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11808462
Marca: DWK Life Sciences 4521235
Le pareti spesse resistono a elevate velocità di centrifugazione
Heavy wall withstands high centrifuge speeds
Ideal for separating neutralized sediment for culturing, from specimens of sputum in clinical work and microbiological applications.
  • Marking spot is sandblasted
  • Caps are not attached
  • Supplied with autoclavable caps with rubber liners
  • GPI thread finish is 24mm-410
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP, ASTM E 438
Capacità (sistema metrico) 35 ml
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con Useful in separating neutralized sediment for culturing from specimens of sputum in clinical work and microbiological applications
Materiale rivestimento interno Gomma
Dimensioni filo Da 24 a 410
Autoclavabile Autoclavable
Forma Rotondo
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Capacità (sistema imperiale) 1.15 once
Forma del fondo Rotondo
Writing Area Area per marcatura
Diametro (sistema metrico) 29 mm
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 3550 x g