Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Reusable Threaded Centrifuge Tubes
Le pareti spesse resistono a elevate velocità di centrifugazione
392.00€ - 540.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Da utilizzare con | Useful in separating neutralized sediment for culturing from specimens of sputum in clinical work and microbiological applications |
Materiale rivestimento interno | Gomma |
Dimensioni filo | Da 24 a 410 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11808462
|
DWK Life Sciences
45212-35 |
35 ml | 100 mm |
392.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11818462
|
DWK Life Sciences
45212-50 |
50 ml | 123 mm |
540.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Heavy wall withstands high centrifuge speeds
Ideali per separare il sedimento neutralizzato per la coltura da campioni di saliva nel lavoro clinico e nelle applicazioni microbiologiche.
- Punto di marcatura sabbiato
- I tappi non sono fissati
- Dotate di tappi autoclavabili con rivestimenti in gomma
- Finitura filettata in GPI da 24 mm-410
Specifica
USP, ASTM E 438 | |
Useful in separating neutralized sediment for culturing from specimens of sputum in clinical work and microbiological applications | |
Da 24 a 410 | |
Rotondo | |
Area per marcatura | |
Centrifuge Tube |
Vetro borosilicato | |
Gomma | |
Autoclavable | |
Rotondo | |
29 mm | |
3550 x g |