Learn More
DWK Life Sciences Micropipette monouso Kontes™
Codice prodotto. p-3247129
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
32 mm
41 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 13015813
Marca: DWK Life Sciences 7645000010
Measure micro amounts of liquid in the laboratory using Kimble™ Borosilicate Micro Disposable Pipettes with Holder.
  • Inexpensive
  • you can dispose of each tube after use
  • Filling is simple
  • Capillary action, not externally applied suction, draws the fluid into the tube
  • To dispense the fluid, simply squeeze the bulb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP tipo I, ASTM E438
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0219 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.0314 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.5562 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.7975 mm
Materiale Vetro borosilicato
Include 1 gruppo bulbo e 1 fiala dispenser
Lunghezza (sistema imperiale) 1.61 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41 mm
Tipo Micropipetta
Monouso