Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Reusable Pellet Pestles™ Tissue Grinders
Codice prodotto. 11805731
Click to view available options
Capacità:
15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11805731
Marca: DWK Life Sciences 7495151500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with 15mL micro centrifuge tubes
  • Autoclavable CTFE/stainless-steel
  • Specially designed to match microtubes
  • Size: 15mL
  • Overall Pestle Length: 21cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15mL Micro Tubes
Include Cs. of 1
Lunghezza (sistema imperiale) 8.26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 210mm
Materiale CTFE/Stainless Steel
Capacità 15 mL