Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Squibb Pear-Shaped Separatory Funnels with standard taper Stopper and Autoclavable PTFE Stockcock Plug
Codice prodotto. p-3783846
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
1000 mL
Valvola di chiusura:
2; PTFE
4; PTFE
Quantità:
1 Case
4 Case
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 11737979
Marca: DWK Life Sciences KC29048T125
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Supplied with a standard taper ground glass stopper and a totally autoclavable PTFE stopcock plug
Kimble Chase KimCote™ plastic-coated glassware provides an added measure of safety in the event of breakage
  • Lower stems have inside diameter large enough so that a column of liquid will break with the stopcock closed, thereby giving a more complete separation and eliminating the necessity of emptying the funnel
  • Designed from ASTM™ Specifications E1096, Type 4 requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ASTM E1096, Type IV
Lunghezza (sistema metrico) gambo 60mm
Quantità 4 Case
Valvola di chiusura 2; PTFE
Stopper Material Glass
Product Type Squibb Separatory Funnel