Learn More
BRAND™ Microprovetta in polipropilene
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Formato:
Conical bottom
Fondo conico autoportante
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Manufactured from polypropylene.
- Graduated.
- Includes polypropylene bulk screw caps with silicone seal.
- Frosted marking area provides space for sample identification and other notations.
- Temperature range is between –196°C to 121°C.
- DNA, DNase, and RNase-free
- Sterile, endotoxin-free, non-mutagenic, non-toxic.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN 285 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 ml |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polipropilene |
| Formato | Conical bottom |
| Altezza (sistema metrico) | 47 mm |
| N. per confezione | Confezione da 500 |
| Temperature Range (Metric) | Da –196 a 121 °C |
| Vedi altri risultati |