Learn More
L-Alanine, 99%
Codice prodotto. 10244700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10244700
Marca: Thermo Scientific Acros 102830250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-41-7
Formula molecolare C3H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Numero MDL MFCD00064410
InChI Key QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC Name (2S)-2-aminopropanoic acid
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Alanine
Punto di fusione 314.0°C to 316.0°C
Ammonio 200ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Altri aminoacidi 0.5% max. (TLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 381
Rotazione specifica + 14.50
Solfato 300ppm max.
Indice di Merck 15, 197
Trasmittanza 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 166.5g/l in water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Quantità 25 g
Peso formulazione 89.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals