Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-Lecithin, granular, from soybean oil
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-α-Lecithin |
Nota nome | Source: Soybean |
Acidità | 35mg KOH/g max. |
Colore | Tan or Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Plastic bottle |
Quantità | 1 kg |
Indice di Merck | 15, 5483 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: negligible |
Peso formulazione | 750 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lecithin, granular