Learn More
L(-)-alpha-Methylbenzylamine, 99+%, (99% ee), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10573891
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
2627-86-3
C8H11N
121.18
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
75818
CHEBI:35321
(1S)-1-phenylethanamine
CC(C1=CC=CC=C1)N
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
2627-86-3
C8H11N
121.18
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
75818
CHEBI:35321
(1S)-1-phenylethanamine
CC(C1=CC=CC=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L(-)-α-Methylbenzylamine
Punto di fusione -10.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C to 189.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Eccesso enantiomerico > 98.5%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.5270
Quantità 100 g
Beilstein 12,1093
Fieser 01,838; 02,271; 03,199; 05,441; 06,457; 11,411; 12,319; 13,185; 14,257; 17,276
Indice di Merck 14,6026
Gravità specifica 0.94
Rotazione specifica (20°C, 589nm) < -39° (neat)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-a-Methylbenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.