Learn More
L-(+)-Ascorbic Acid, Powder, BAKER ANALYZED™ Biochemical Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508674
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Poly Bottle
High quality biochemicals for research use
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Formula molecolare C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Numero MDL MFCD00064328
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinonimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Ascorbic Acid
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 100 g
Gravità specifica 1L = 1.65kg
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Peso formulazione 176.12
Grado BAKER ANALYZED™ Biochemical Reagent
Forma fisica Powder