Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbic acid sodium salt, 99%
Codice prodotto. p-61903 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10012011
Marca: Thermo Scientific Chemicals 352680050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 134-03-2 | C6H7NaO6 | 198.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-03-2
Formula molecolare C6H7NaO6
Molecular Weight (g/mol) 198.11
Numero MDL MFCD00082340
InChI Key IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Sinonimo sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-diidrossietil]-3,4-diidrossi- 2H-furano-5-one;idrogeno molecolare;sodio
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ascorbic acid sodium salt
Nota nome 99%
Punto di fusione 219.0°C to 221.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,819
Rotazione specifica + 104.00
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless to light yellow
Peso formulazione 198.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder