Learn More
L-Asparagine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10564654
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-47-3
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
Numero MDL MFCD00064401
InChI Key DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC Name (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico L-Asparagine
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica + 34.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Acqua 1% max.
Condizione di rotazione specifica + 34.50 (20.00°C c=10,2N HCl)
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 132.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • L-Asparagine