Learn More
L-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Glass Bottle |
Formula lineare | CH3OC(O)CH2CH(NH2)C(O)OCH3·HCl |
Rotazione specifica | +13° to +17° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH) |
Condizione di rotazione specifica | +15° (20°C c=1,Chloroform) |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 197.62 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride