Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Carnosine, 98%
Codice prodotto. 10239703
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 305-84-0
Formula molecolare C9H14N4O3
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Numero MDL MFCD00005207
InChI Key CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine
PubChem CID 439224
ChEBI CHEBI:15727
IUPAC Name (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
SMILES C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico L-Carnosine
Punto di fusione 253.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 g
Beilstein 25, 516
Indice di Merck 15, 1851
Condizione di rotazione specifica +20.90° (20°C c=1.5,H2O)
Rotazione specifica + 20.90
Peso formulazione 226.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder