Learn More
L-Cysteine hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
L-Cysteine hydrochloride is a conditionally essential amino acid, which acts as a precursor for biologically active molecules such as hydrogen sulphide (H2S), glutathione and taurine. L-Cysteine hydrochloride suppresses ghrelin and reduces appetite in rodents and humans.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Cysteine hydrochloride |
| CAS | 52-89-1 |
| Colore | White to Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C3H8ClNO2S |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (634.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CS)C(O)=O.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 157.62 |
| Peso formulazione | 157.62 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.