Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Glucose, 98%
Codice prodotto. 10025953
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 921-60-8
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00148913
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Sinonimo l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Glucose
Punto di fusione 153.0°C to 156.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica − 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Rotazione specifica − 52.00
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • L(-)-Glucose