Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, 99%
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate |
Punto di fusione | 232.0°C |
Colore | White |
Cloruro | 2000ppm max |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 0.99 |
Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (100°C, 5 hrs) |
Imballaggio | Plastic Drum |
Formula lineare | NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O |
Rotazione specifica | + 25.00 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate